Learn More
R&D Systems™ Mouse Dopamine D3 R/DRD3 (NP_031903.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Dopamine D3R/DRD3 |
| Numéro d’adhésion | NP_031903.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 1814 |
| Alias de gène | D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, Dopamine D3R, dopamine receptor D3, DRD3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |