Learn More
R&D Systems™ Mouse EphA4 (CAA46268) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | EphA4 |
| Numéro d’adhésion | CAA46268 |
| Identification génétique (Entrez) | 2043 |
| Alias de gène | Cek8, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK8, EPH receptor A4, EphA4, EPH-like kinase 8, ephrin type-A receptor 4, HEK8, receptor protein-tyrosine kinase HEK8, SEK, Sek1, Tyro1, TYRO1 protein tyrosine kinase, Tyrosine-protein kinase receptor SEK, Tyrosine-protein kinase TYRO1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |