Learn More
R&D Systems™ Mouse Galectin-8 (NP_061374) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_061374 |
| Identification génétique (Entrez) | 3964 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |