Learn More
R&D Systems™ Mouse Granzyme C (NP_034501.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Granzyme C |
| Numéro d’adhésion | NP_034501.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 14940 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |