Learn More
R&D Systems™ Mouse GRIN1/NMDAR1 (NP_032195) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_032195 |
| Identification génétique (Entrez) | 2902 |
| Alias de gène | GluN1, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR1 Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMD-R1, NR1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |