Learn More
R&D Systems™ Mouse GRIN2A/NMDAR2A (NP_032196.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | NMDA R, NR2A Subunit |
| Numéro d’adhésion | NP_032196.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 2902 |
| Alias de gène | EPND, FESD, GluN1, GluN2A, LKS, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR2A Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMDAR2A, NMD-R1, NR1, NR2A |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |