Learn More
Invitrogen™ Mouse H60 ELISA Kit
Description
Mouse H60 quantitates mouse H60 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse H60.
Enables natural killer cell lectin-like receptor binding activity. Acts upstream of or within several processes, including positive regulation of immune response; positive regulation of interferon-gamma production; and positive regulation of leukocyte activation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | H60 ; H60a ; histocompatibilité 60 ; histocompatibilité 60 A |
| Plage de dosage | 82 à 20 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 82 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 15101 |
| Symbole de gène(s) | H60a |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |