Learn More
Gibco™ Mouse (ICR) Inactivated Embryonic Fibroblasts
Code produit 15217259 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15217259 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15217259 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A24903
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Fibroblastes embryonnaires inactivés (ICR) de souris
Les fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) sont utilisés comme couche nourricière lors de la culture de cellules souches embryonnaires (CSE) humaines et de souris et de cellules souches pluripotentes induites (CSPi). Ils sont isolés à partir d’embryons de souris (souche ICR). Les cellules sont développées et inactivées par irradiation γ et cryoconservées. Avant la cryoconservation, les cellules sont testées pour leur viabilité (> 80 % de viabilité post-décongélation), vérifiées pour leur arrêt de croissance en plaquant les cellules inactivées à faible densité et en surveillant les foyers de croissance cellulaire après 14 jours de culture et sont également testées pour leur capacité à favoriser la croissance des cellules-souches embryonnaires de souris (MESCs), des cellules-souches embryonnaires humaines (hESCs) et l’expression de marqueurs (4 Oct).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocké dans l’azote liquide.
Age Fœtal
Type de cellule Cellule nourricière, cellule fibroblaste
Culture Type Dépendance du convoyeur
Forme Cryoconservé
Espèces Souris
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Type de produit Fibroblaste embryonnaire de souris
Quantité 1 ml