Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IgA de rat eBioscience™ Kit
Code produit 15590897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
2 x 96 tests
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15590897 10 x 96 tests 10 pièces
12746867 2 x 96 tests 1 pièce
15570897 20 x 96 tests 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15590897 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 885045086
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
  • Concentrat d’anticorps de capture
  • Concentrat d’anticorps de détection
  • Contrôle d’isotype IgA de souris (standard), lyophilisé, 50 ng/ml après reconstitution
  • Concentrat de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
  • Concentrat de tampon de dosage A (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
  • Plaque à 96 puits incluse avec le produit nº de cat.se terminant par des suffixes -22, -76, -86
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Le kit ELISA non revêtu d’IgA de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantifatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IgA de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’IGA, qui se trouve principalement sous forme de dimère par association de la chaîne J, se trouve dans les sécrétions muqueuses, mais pas dans le plasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 0,39-25 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,39 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 238447
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Avec pré-titration ; anticorps conjugué avec HRP, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Immunoglobuline A
Cible Souris
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche