Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour IL-17A de souris
Code produit 16811616 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Espèces cibles:
Souris
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles unitSize
16811616 Souris 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16811616 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur KE1002096T
KE10020 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour IL17A de souris doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’IL17A de souris endogène.
  • Le dosage reconnaît l’IL17A de souris. Un anticorps spécifique à IL17A de souris a été pré-enduit sur les micropuits.
  • La protéine IL17A de souris dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à IL17A de souris est ajouté pour détecter la protéine IL17A de souris capturée
  • Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
  • IL17a, également appelée IL-17, est une cytokine proinflammatoire. IL-17, synthétisée uniquement par des cellules T à mémoire et des cellules tueuses naturelles, a des effets pléiotropiques, principalement dans le recrutement et l’activation des neutrophiles.
  • Cette cytokine régule les activités du NF-kappaB et des protéines kinases activées par des mitogènes.
  • Cette cytokine peut stimuler l’expression de l’IL6 et de la cyclooxygénase-2 (PTGS2/COX-2) ainsi qu’améliorer la production d’oxyde nitrique (NO).
  • Des niveaux élevés de cette cytokine sont associés à plusieurs maladies inflammatoires chroniques dont l’arthrite rhumatoïde, le psoriasis et la sclérose en plaques.
  • Le récepteur IL-17 est une protéine transmembranaire de type I, largement exprimée sur les cellules épithéliales, les fibroblastes, les cellules B et T et les cellules monocytaires. Dans les lésions cutanées psoriasiques, les cellules Th17 et leurs molécules effectrices en aval, p. ex. IL-17 et IL-22, sont fortement augmentées.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_034682
Plage de dosage 7,8 à 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,6 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Souris
Identification génétique (Entrez) 16171
Espèces hôtes Souris
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt Q62386
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human IFN-gamma ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine