Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-2 platine pour souris eBioscience™
Code produit 15591967
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15591967 96 dosages 96 tests
15521987 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15591967 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS601
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque Microwell enduite d’anticorps monoclonal à IL-2 de souris
  • Anticorps monoclonal IL-2 anti-souris conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon IL-2 de souris lyophilisé, 2 ng/ml après reconstitution
  • Diluant calibrateur
  • Concentrat de tampon de dosage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
L’ELISA interleukine-2 de souris (IL-2 de souris) quantifie les IL-2 de souris dans le sérum de souris ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-2 de souris naturel et recombinant.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour IL-2 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine 2 (IL-2) est une cytokine immunomodulatrice importante pour la prolifération des cellules T activées, la différenciation des cellules B, les cellules tueuses naturelles, les monocytes et les macrophages. L’IL-2 signale par le récepteur IL-2 (IL-2R), un complexe protéique hétérotrimérique dont la chaîne gamma est également partagée par l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 7 (IL-7). L’expression du gène de l’IL-2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. La perturbation ciblée d’un gène similaire à l’IL-2 chez la souris conduit à une maladie semblable à une colite ulcéreuse qui suggère un rôle essentiel de ce gène dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P04351
Plage de dosage 15,6-1,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 5,3 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16183
Symbole de gène(s) IL-2
Coefficient de variation inter-dosage 10%
Coefficient de variation intra-dosage 5
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Aldesleukine, facteur de croissance cellulaire T, TCGF
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche