Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-4 platine pour souris eBioscience™
Code produit 15572037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
2 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15572037 2 x 96 tests 2 pièces
15532037 96 dosages 96 tests
15562037 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Code produit 15572037 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS613TWO
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Includes
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-4
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-4 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-4 Standard lyophilized, 500pg/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
top Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Kit ELISA sandwich
L’ELISA interleukine-4 de souris (IL-4 de souris) quantifie les IL-4 de souris dans le sérum de souris ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-4 de souris naturel et recombinant.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour IL-4 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P07750
Plage de dosage 3,9-250 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,0 pg/ml
Contenu et stockage Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to mouse IL-4
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-4 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-4 Standard lyophilized, 500 pg/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
top Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène B cell growth factor 1; B_cell stimulatory factor 1; B-cell growth factor 1; B-cell IgG differentiation factor; B-cell stimulatory factor 1; BCGF1; BCGF-1; binetrakin; BSF1; BSF-1; cytokine; H-IL-4; IGG1 induction factor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; interleukin 4; interleukin 4 variant 2; interleukin 4 variant IL-4delta2; interleukin 4 variant IL-4delta3; interleukin 4 variant IL-4int2A; interleukin 4 variant IL-4int3A; interleukin 4 variant IL-4int3B; Interleukin4; interleukin-4; interleukin-4 precursor; lymphocyte stimulatory factor 1; MGC79402; M-IL-4; PitrakinraB cell growth factor 1; B_cell stimulatory factor 1; B-cell growth factor 1; B-cell IgG differentiation factor; B-cell stimulatory factor 1; BCGF1; BCGF-1; binetrakin; BSF1; BSF-1; cytokine; H-IL-4; IGG1 induction factor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; interleukin 4; interleukin 4 variant 2; interleukin 4 variant IL-4delta2; interleukin 4 variant IL-4delta3; interleukin 4 variant IL-4int2A; interleukin 4 variant IL-4int3A; interleukin 4 variant IL-4int3B; Interleukin4; interleukin-4; interleukin-4 precursor; lymphocyte stimulatory factor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra; BSF-1; IL-4
Identification génétique (Entrez) 16189
Symbole de gène(s) BSF-1,IL-4
Coefficient de variation inter-dosage 10%
Coefficient de variation intra-dosage 5%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Facteur de stimulation des cellules B1, facteur de croissance des cellules B1.
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche