Learn More
R&D Systems™ Mouse ILDR1 (NP_001272717) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_001272717 |
| Identification génétique (Entrez) | 286676 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |