Learn More
R&D Systems™ Mouse INHBE (NP_032408.2) VersaClone cDNA
Code produit 18710917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18710917 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18710917 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    344.40€ / 10µg
    Économisez 42.45€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Expression INHBE
Numéro d’adhésion NP_032408.2
Identification génétique (Entrez) 83729
Alias de gène activin, activin beta E, Activin beta-E chain, Inhibin Beta E, inhibin beta E chain, inhibin, beta E, MGC4638
Contenu et stockage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Mouse
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg