Learn More
Mouse kidney tissue lysate (14 days), 100 ug
Artikelnummer. 32157063 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Pakningsstørrelse:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
32157063 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32157063 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab7262100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Mouse kidney cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: kidney
  • Form: Liquid
Tekniske data
À utiliser avec (application) Western Blot
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.