Learn More
R&D Systems™ Mouse Legumain (NP_035305.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Legumain/Asparaginyl Endopeptidase |
| Numéro d’adhésion | NP_035305.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 5641 |
| Alias de gène | AEP, Asparaginyl endopeptidase, cysteine protease 1, legumain, LGMN, LGMN1, Protease, cysteine 1, protease, cysteine, 1 (legumain), PRSC1EC 3.4.22.34 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |