Learn More
Abcam Mouse liver tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Code produit 32155404 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32155404 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32155404 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1103492mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Mouse liver cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: liver
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation