Learn More
Abcam Mouse liver tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Code produit 32153880 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32153880 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32153880 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab11034350ug
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Mouse liver cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: liver
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Western Blot