Learn More
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
Code produit 30001359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
1 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34-Plex :C
35 Plex
36-Plex :C
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001359 1 Plex 1 pièce
18752537 4 Plex 1 pièce
30000895 3 Plex 1 pièce
18742014 17 Plex 1 kit
18721984 14 Plex 1 kit
18711984 6 Plex 1 kit
18702224 19 Plex 1 kit
18792214 12 Plex 1 kit
18742174 9 Plex 1 kit
18742094 15 Plex 1 kit
18742034 24 Plex 1 kit
18771874 21 Plex 1 kit
18731874 5 Plex 1 kit
18782004 31 Plex 1 kit
18761874 16 Plex 1 kit
18712184 7 Plex 1 kit
18701844 32 Plex 1 kit
18782394 11 Plex 1 kit
18782374 22 Plex 1 kit
18742374 18 Plex 1 kit
18742444 27 Plex 1 kit
18712104 2 Plex 1 kit
18762084 23 Plex 1 kit
18781944 8 Plex 1 kit
18712404 20 Plex 1 kit
18762324 13 Plex 1 kit
18732134 10 Plex 1 kit
18432420 48 Plex 1 kit
18432020 40 Plex 1 kit
18442650 37 Plex 1 kit
18472020 42 Plex 1 kit
18411330 45 Plex 1 kit
18432220 34-Plex :C 1 kit
18491660 50 Plex 1 kit
18471860 30 Plex 1 kit
18432110 26 Plex 1 kit
18402450 35 Plex 1 kit
18482440 28 Plex 1 kit
18451490 49 Plex 1 kit
18491200 47 Plex 1 kit
18402280 43 Plex 1 kit
18482180 46 Plex 1 kit
18492200 25 Plex 1 kit
18462510 29 Plex 1 kit
18481820 38 Plex 1 kit
18412080 36-Plex :C 1 kit
18451390 44 Plex 1 kit
18472610 41 Plex 1 kit
18491820 33 Plex 1 kit
18421490 39 Plex 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30001359 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor LXSAMSM01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00€
    645.75€ / 1 pièces
    Économisez 37.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantité 1 Plex
Espèces Mouse
Cible de liaison Multiplex Cytokine Assay Kits
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.