Learn More
R&D Systems™ Mouse MAGP-2/MFAP5 (NP_056591.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Wnt-6 |
| Numéro d’adhésion | NP_056591.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 7475 |
| Alias de gène | protein Wnt-6, wingless-type MMTV integration site family, member 6, Wnt6 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |