Learn More
R&D Systems™ Mouse mGluR7 (NP_796302.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | mGluR7 |
| Numéro d’adhésion | NP_796302.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 2917 |
| Alias de gène | FLJ40498, glutamate receptor, metabotropic 7, GPRC1G, GRM7, metabotropic glutamate receptor 7, mGlu7, mGluR7, MGLUR7GPRC1GGLUR7 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |