Learn More
Gibco™ Mouse MIP-1 beta (CCL4) Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Murine MIP-1beta is a 7.8 kDa protein containing 69 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P14097 |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 20303 |
| Poids moléculaire | 7.8 kDa |
| Nom | Mouse MIP-1 beta (CCL4) |
| Quantité | 100 μg |
| Source | E. coli |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.