Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour néprilysine de souris
Description
La néprilysine de souris quantifie la néprilysine de souris dans le sérum et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la néprilysine de souris naturelle et recombinante.
Le CD10, aussi connu sous le nom d’antigène de leucémie lymphoïde aiguë commune (CALLA), est une enzyme de surface cellulaire avec une activité de métallo-endopeptidase neutre qui désactive une variété de peptides biologiquement actifs. Le CD10 est exprimé sur les cellules lymphoblastiques, de Burkitt et les lymphomes à cellules B du centre germinatif immatures folliculaires dans la moelle osseuse adulte et sur les cellules de patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC). Le CD10 est aussi présent sur les cellules myoépithéliales du sein, les canalicules biliaires, les fibroblastes, avec une expression particulièrement forte sur la bordure en brosse des cellules épithéliales du rein et de l’intestin. Le CD10 est une endopeptidase neutre qui clive les peptides du côté amino des résidus hydrophobes et désactive plusieurs hormones peptidiques, notamment le glucagon, les enképhalines, la substance P, la neurotensine, l’ocytocine et la bradykinine. De plus, le CD10 est une glycoprotéine transmembranaire de type II de 100 kDa qui existe en une seule copie de plus de 45 kb. La région non traduite 5’ du gène CD10 est également épissée, ce qui entraîne quatre transcrits dARNm distincts et la région codante n’est pas affectée par l’épissage alternatif. Les maladies associées à la dysfonction du CD10 comprennent l’ataxie spinocérébelleuse 43 et la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 6030454K05Rik ; Atriopeptidase ; C85356 ; CALLA ; CD10 ; CMT2T ; antigène de leucémie lymphoblastique aiguë commune ; antigène de leucémie lymphoïde aiguë commune ; enképhalinase ; EPN ; métallo endopeptidase membranaire ; métalloendopeptidase membranaire ; Métallo-endopeptidase membranaire ; métallo-endopeptidase membranaire (endopeptidase neutre, enképhalinase, CALLA, CD10) ; métallo-endopeptidase membranaire (endopeptidase neutre/enképhalinase) ; métallo-endopeptidase membranaire variant 1 ; métallo-endopeptidase variant 2 ; MME ; NEP ; Néprilysine ; néprilysine-390 ; néprilysine-411 ; endopeptidase neutre 24.11 ; SFE ; élastase des fibroblastes dermiques |
| Plage de dosage | 61 to 15,000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 61 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Serum, Supernatant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 17380 |
| Symbole de gène(s) | Mme |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |