Learn More
R&D Systems™ Mouse Neuropilin-2 (NP_001070872) VersaClone cDNA
Code produit 18718689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18718689 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18718689 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC2766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.27€
    719.25€ / 10µg
    Économisez 87.02€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001070872
Identification génétique (Entrez) 8828
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Espèces Mouse
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg