Learn More
R&D Systems™ Mouse Opticin (NP_001153892.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Opticin |
| Numéro d’adhésion | NP_001153892.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 26254 |
| Alias de gène | oculoglycan, Oculogylcan, OPT, OPTC, opticin |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |