Learn More
Invitrogen™ Mouse PDGF-AB ELISA Kit
Description
Mouse PDGF-AB quantitates mouse PDGF-AB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse PDGF-AB.
Le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) est une hormone de croissance peptidique mitogène transportée dans les granules alpha des plaquettes et est libéré lorsque les plaquettes adhèrent aux tissus traumatisés. Les cellules tissulaires conjonctives situées près de la région traumatisée réagissent en démarrant le processus de réplication. La synthèse du PDGF peut être induite par l’IL-1, l’IL-6, le TNF alpha, le TGF bêta et l’EGF.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Bécaplermine ; c-sis ; H-PDGF-AB ; IBGC5 ; chaîne A de PDGF ; sous-unité A de FDGP ; sous-unité B de FDGP ; chaîne B de FDGP ; FDGP1 ; PDGF-1 ; PDGF2 ; PDGF-2 ; Pdgfa ; PDGF-A ; PDGFB ; PDGF-B ; sous-unité A de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; sous-unité B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, alpha ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, polypeptide B ; facteur de croissance dérivé des plaquettes 2 ; chaîne A de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; chaîne-A de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; chaîne alpha de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; polypeptide alpha de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; chaîne B de facteur de croissance dérivé de plaquettes ; polypeptide bêta de facteur de croissance dérivé de plaquettes ; polypeptide bêta de facteur de croissance dérivé de plaquettes (homologue oncogène de sarcome simien viral (v-sis)) ; sous-unité A de facteur de croissance dérivé de plaquettes ; sous-unité B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, polypeptide bêta (oncogène SIS) ; proto-oncogène c-Sis ; SIS ; SSV |
| Plage de dosage | 26 à 6 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 26 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P31240, P20033 |
| Symbole de gène(s) | PDGFA, PDGFB |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |