Learn More
Abcam Mouse placenta normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Code produit 32154571 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32154571 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32154571 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab291391mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Mouse placenta normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: placenta normal
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot