Learn More
R&D Systems™ Mouse Plexin A4 (NP_786926.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Plexin A4 |
| Numéro d’adhésion | NP_786926.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 91584 |
| Alias de gène | A, DKFZp434G0625, FAYV2820, FLJ35026, FLJ38287, KIAA1550DKFZp566O0546, PLEXA4, plexin A4, plexin A4, B, plexin-A4, PLXNA4, PLXNA4A, PLXNA4B, PRO34003 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |