Learn More
R&D Systems™ Mouse Progranulin (NP_032201.3) VersaClone cDNA
Code produit 18722147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18722147 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18722147 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.77€
    341.25€ / 10µg
    Économisez 41.52€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Expression Progranulin/PGRN
Numéro d’adhésion NP_032201.3
Identification génétique (Entrez) 2896
Alias de gène Acrogranin, CLN11, GEP, GP88, granulin precursor, GRN, PCDGF, PEPI, PGRN, Proepithelin
Contenu et stockage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Mouse
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg