Learn More
R&D Systems™ Mouse Prominin 2 (AAM10543.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Prominin 2 |
| Numéro d’adhésion | AAM10543.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 150696 |
| Alias de gène | hPROML2, MGC138714, PROM2, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |