Learn More
R&D Systems™ Mouse SCG3 (NP_033156.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Secretogranin 3 |
| Numéro d’adhésion | NP_033156.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 29106 |
| Alias de gène | Secretogranin III, secretogranin IIIFLJ90833, secretogranin-3, SgIII |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |