Learn More
R&D Systems™ Mouse Semaphorin 3G (NP_001020550.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | SEMA3G |
| Numéro d’adhésion | NP_001020550.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 56920 |
| Alias de gène | (semaphorin) 3 G, FLJ00014, MGC119473, sem2, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, SEMA3G, Semaphorin sem2, semaphorin-3 G |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |