Learn More
R&D Systems™ Mouse Siglec-1/CD169 (AAI41337) VersaClone cDNA
Code produit 18718299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18718299 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18718299 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC2680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10µg
    Économisez 18.65€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
  • Also known as: Sn; Cd169; Siglec-1
  • Siglec-1 is a member of the immunoglobulin superfamily.
  • It is a lectin-like adhesion molecule that binds glycoconjugate ligands on cell surfaces in a sialic acid-dependent manner.
  • Siglec-1 is expressed only by a subpopulation of macrophages and is involved in mediating cell-cell interactions.
  • The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
  • For reasearch use only. Not for use in humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Expression mSiglec1
Numéro d’adhésion AAI41337
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Type d’insert 5101 bp
Identification génétique (Entrez) 6614
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Mouse
Quantité 10 μg