Learn More
R&D Systems™ Mouse SorCS1 (AAF68196.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | SorCS1 |
| Numéro d’adhésion | AAF68196.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 114815 |
| Alias de gène | FLJ41758, FLJ43475, FLJ44957, hSorCS, SORCS, SORCS receptor 1, sorCS1, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 1, VPS10 domain receptor protein SORCS 1, VPS10 domain receptor SorCS, VPS10 domain-containing receptor SorCS1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?