Learn More
R&D Systems™ Mouse SorCS2 (NP_112151.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | SorCS2 |
| Numéro d’adhésion | NP_112151.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 57537 |
| Alias de gène | KIAA1329VPS10 domain receptor protein, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 2, VPS10 domain-containing receptor SorCS2 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |