Learn More
R&D Systems™ Mouse Syndecan-3 (NP_035650) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_035650 |
| Identification génétique (Entrez) | 9672 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |