Learn More
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA
Description
The Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse TGF-beta 1.
Spécification
Spécification
| Type de produit | ELISA Development Kit |
| Quantité | 1 Kit |
| Espèces | Mouse |
| Conjugué | Biotin |
| Plage de dosage | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 21803 |
| Synonyme | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
| Quantité d’emballage | 15 plaques |
| Afficher plus |