Learn More
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 3 (NP_033394.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | TGF-beta 3 |
| Numéro d’adhésion | NP_033394.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 7043 |
| Alias de gène | ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |