Learn More
Proteintech™ Kits ELISA pour TNF-alpha de souris
Code produit 16851596 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces cibles:
Souris
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles Conditionnement
16851596 Souris 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16851596 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur KE1000296T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
KE10002 est un test immuno-enzymatique (ELISA) de type sandwich en phase solide. ELISA ). Le TNF-α ELISA Le kit doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du TNF endogène.α .
  • Le dosage reconnaît le TNF-α de souris. Un anticorps spécifique à TNF-α a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine TNF-α dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à TNF-α est ajouté pour détecter la protéine TNF-α capturée
  • Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
  • TNF, aussi appelée TNF-alpha, ou cachectine, est une cytokine proinflammatoire multifonctionnelle qui appartient à la superfamille du facteur de nécrose tumorale (TNF).
  • Elle est exprimée en tant que protéine liée à la membrane de 26 kDa et est ensuite clivée par l’enzyme de conversion TNF-alpha (TACE) pour libérer le monomère soluble de 17 kDa, qui forme des homotrimères en circulation.
  • Elle est produite principalement par des macrophages activés, bien qu’elle puisse être produite par de nombreux autres types de cellules tels que les lymphocytes CD4+, les cellules NK, les neutrophiles, les mastocytes, les éosinophiles et les neurones.
  • Elle peut se lier et fonctionner via ses récepteurs TNFRSF1A/TNFR1 et TNFRSF1B/TNNFBR. Cette cytokine est impliquée dans la régulation d’un large spectre de processus biologiques, notamment la prolifération cellulaire, la différenciation, l’apoptose, le métabolisme lipidique et la coagulation. Le TNF-alpha humain et de souris partagent 79 % d’identité de séquence d’acides aminés.
  • Contrairement au TNF-alpha humain, la forme de la souris est glycosylée.
  • La carence de ce gène chez la souris est associée à des défauts en réponse à l’infection bactérienne, avec des défauts dans la formation de réseaux cellulaires dendritiques folliculaires organisés et de centres germinaux, et avec un manque de follicules primaires de cellules B.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001265530
Plage de dosage 7,8 à 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 1 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Souris
Identification génétique (Entrez) 21926
Espèces hôtes Souris
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P06804
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Mouse TNF-alpha ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine