Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA™ Instant de TNF alpha de souris
Code produit 15552017
Change view
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15552017 128 tests 128 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15552017 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS6072INST
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps polyclonal contre le TNF-alpha de souris, conjugué à la biotine (anticorps polyclonal dirigé contre le TNF-alpha de souris), streptavidine-HRP et diluant d’échantillon, lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe étalon de TNF-alpha de souris (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline tamponnée au phosphate avec 1 % Tween 20)
  • Diluant d’échantillon (à utiliser lorsqu’une prédilution externe des échantillons est nécessaire)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Films adhésifs
Kit ELISA instantané
The Mouse Tumor Necrosis Factor alpha (Ms TNFα) ELISA quantitates Ms TNFα in mouse serum, plasma, cell culture supernatants or other body fluids. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TNFα. Principle of the method The Mouse TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the binding of the second (detector) antibody to the target on a different epitope from the capture antibody. An antibody conjugated with enzyme binds the formed sandwich. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P06804
Plage de dosage 31,3-2,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4,0 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 21926
Symbole de gène(s) DIF,TNF-a,TNF-alpha,TNFSF2,TNFalphaa,Tnfsf1a,Tnlg1f,Tnf
Coefficient de variation inter-dosage 9.8%
Coefficient de variation intra-dosage 7.2
Contenus des kits Tampon de lyse 10x, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, lyophilisé, Solution d’arrêt, Microplaque à 96 puits préenduite, Diluant d’échantillon, Bandes de courbe étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme La cachectine, facteur de nécrose tumorale alpha, DIF
Cible Souris
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche