Learn More
R&D Systems™ Mouse TSLP (NP_067342.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | TSLP |
| Numéro d’adhésion | NP_067342.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 85480 |
| Alias de gène | thymic stromal lymphopoietin |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Quantité | 10 μg |