Learn More
R&D Systems™ Mouse VEGF Quantikine ELISA Kit
Description
The Mouse VEGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse VEGF in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 7.80 - 500pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 3pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Spécificité | 164 and 120 amino acid residue forms of Mouse VEGF |
| Espèces cibles | Mouse |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 22339 |
| Quantité | 6 plaques |
| Afficher plus |