Learn More
R&D Systems™ Mouse Wnt-11 (NP_033545.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Wnt-11 |
| Numéro d’adhésion | NP_033545.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 7481 |
| Alias de gène | HWNT11, MGC141946, MGC141948, protein Wnt-11, wingless-type MMTV integration site family, member 11, Wnt11 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |