Learn More
R&D Systems™ Mouse Wnt-8b (NP_035850.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Wnt-8b |
| Numéro d’adhésion | NP_035850.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 7479 |
| Alias de gène | protein Wnt-8b, wingless-type MMTV integration site family, member 8B, Wnt8b |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |