Learn More
R&D Systems™ Mouse XL CXCL10/IP-10/CRG-2, Luminex™ Performance Assay
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Espèces | Mouse |
| Identification génétique (Entrez) | 3627 |
| Synonyme | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |