missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse XL EGF, Luminex™ Performance Assay
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Espèces | Mouse |
| Identification génétique (Entrez) | 1950 |
| Synonyme | beta-urogastrone, epidermal growth factor, epidermal growth factor (beta-urogastrone), hEGF, HOMG4, pro-epidermal growth factor, URG, Urogastrone |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?