Learn More
R&D Systems™ MouseWnt-6 (NP_033552.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Wnt-6 |
| Numéro d’adhésion | NP_033552.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 7475 |
| Alias de gène | protein Wnt-6, wingless-type MMTV integration site family, member 6, Wnt6 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |