Learn More
Heinz Herenz Spatules buccales en bois de bouleau
Code produit 17813664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
0,49 pi
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17813664 0,49 pi 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17813664 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1091307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.31€
    3.69€ / 50 pièces
    Économisez 1.62€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spatules buccales en bois de bouleau.
  • Spatules buccales
  • Fabriqué en bois de bouleau
  • Dimensions approximatives : 150 x 18 x 1,6 mm
  • M6 : bords lisses
Spécification
Type de produit Depresor de lengua
Qualité Médical
Longueur (impériale) 0,49 pi
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau participant
Dimensions Norme
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Marron