Learn More
Moxidectin, MedChemExpress
Code produit 16494477
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494477 50 mg
16448608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16494477 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0777
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Moxidectin(ProHeart 6; CL301423; Cydectin) is an anthelmintic drug which kills parasitic worms (helminths), and is used for the prevention and control of heartworm and intestinal worms.
Moxidectin(ProHeart 6
Spécification
Nom chimique ou matériau Moxidectin
CAS 113507-06-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H53NO8
Quantité 50 mg
Synonyme CL301423
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (156.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C/C([C@H]([C@H](/C1=N/OC)C)O[C@]2(C1)C[C@](OC([C@@](C=C(C)[C@@H](O)[C@@]3([H])OC/C4=C\C=C\[C@H](C)C5)([H])[C@@]34O)=O)([H])C[C@](C/C=C5\C)([H])O2)=C\C(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 639.82
Poids de la formule 639.82
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation