Learn More
Moxisylyte hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16412349
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Code produit. 16412349
Marque: Medchem Express HYB1435
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Spécification
Nom chimique ou matériau Moxisylyte hydrochloride
CAS 964-52-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H26ClNO3
Quantité 1 g
Synonyme Thymoxamine hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (158.31 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (63.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=C(OCCN(C)C)C=C(C)C(OC(C)=O)=C1)C.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 315.84
Poids de la formule 315.84
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.